Läs mer
(S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30427158
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30427158 5 g
1 options
Produktkod. 30427158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2937555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 74163-81-8
Molekylformel C10 H11 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(S)-, (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-2-ium-3-carboxylate, (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, L-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, L-3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, L-Porretine
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
IUPAC-namn (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.079