Läs mer
(S)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolylmetan-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10103641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10103641 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10103641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334730010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
CAS 18881-17-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 114,0 °C till 116,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H13NO
MDL-nummer MFCD01631316
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -94° till 100° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylmethanol, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, chembl61489, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl-methanol, s---1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, s-3-hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3-isoquinolinemethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-, s, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
InChI-nyckel ZSKDXMLMMQFHGW-JTQLQIEISA-N
LEDER C1C(NCC2=CC=CC=C21)CO
IUPAC-namn [(3S)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 163.22
PubChem CID 776757
Formel vikt 163.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.