missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-1-(trifluoromethyl)-3-cyclopropyl-2-propyn-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| CAS | 209414-27-7 |
| Molekylformel | C13 H11 Cl F3 N O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (alphaS)-2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, (S)-1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-1-(trifluoromethyl)-3-cyclopropyl-2-propyn-1-ol, (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluoro-3-butyn-2-ol, (alphaS)-2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, Efavirenz Related Compound A (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2/t12-/m0/s1 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1[C@@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(2-amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.68 |
| Formel vikt | 289.0481 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?