missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-alpha-Chloroacetyl-L-proline |
| CAS | 23500-10-9 |
| Molekylformel | C7 H10 Cl N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(2-Chloroacetyl)-L-proline (ACI), L-Proline','1-(chloroacetyl)- (9CI), Proline','1-(chloroacetyl)-','L- (8CI), (2S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-(2-ChloroacetyL)proline, N-α-Chloroa |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClNO3/c8-4-6(10)9-3-1-2-5(9)7(11)12/h5H,1-4H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | (2S)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.612 |
| Formel vikt | 191.035 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?