missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClN2O2/c8-4-6(11)10-3-1-2-5(10)7(9)12/h5H,1-4H2,(H2,9,12)/t5-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 190.0509 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?