Läs mer
(S)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine, ChiPros™, 99%, ee 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11491540
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11491540
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26948.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
(S)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks or chiral auxiliaries.
Solubility
Soluble in water(22 g/L).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68285-24-5
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.209
MDL-nummer MFCD00671658
InChI-nyckel VENQOHAPVLVQKV-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-2-methoxyphenyl ethanamine, s-1-2-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-2-methoxyphenyl ethanamine, 1s-1-2-methoxyphenyl ethylamine, s-2-methoxy-methylbenzylamine, s-2-methoxy-, a-methylbenzylamine, s-2-methoxy-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-2-methoxyphenyl-ethylamine, 1s-1-2-methoxyphenyl ethan-1-amine, s---2-methoxy a-methylbenzylamine hcl
PubChem CID 853082
IUPAC-namn (1S)-1-(2-methoxyphenyl)ethanamine
LEDER CC(C1=CC=CC=C1OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine
Kokpunkt 118°C (17 mmHg)
Anteckningar om analysprocent ee ≥98%
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water(22g/L).
Formel vikt 151.21
Procent renhet 99%