Läs mer
(S)-(+)-1,2-Propanediol, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10029001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10029001 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10029001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1, 2-Propanediol
CAS 4254-15-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -59.0°C
Färg Colorless
Densitet 102g/mL
Kokpunkt 186.0°C to 188.0°C (765.0 mmHg)
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H8O2
Linjär formel CH3CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.4310 to 1.4350
MDL-nummer MFCD00004539
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7968
Specifikt rotationsförhållande + 16.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation + 16.00
Synonym s-+-1,2-propanediol, s-propane-1,2-diol, s-1,2-propanediol, 2s-propane-1,2-diol, s-propylene glycol, s-+-propylene glycol, s-+-1,2-dihydroxypropane, propylene glycol #, pgo
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water.
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(O)CO
IUPAC-namn propane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 76.10
PubChem CID 439846
ChEBI CHEBI:29002
Formel vikt 76.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid