Läs mer
(S)-(+)-1,2-propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490397 1 g 1g
11400407 5 g 5g
11410407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21773.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4254-15-3 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
(S)-(+)-1,2-propandiol fungerar som ett organiskt lösningsmedel och spädningsmedel som används i farmaceutiska preparat. Det används också som en kiral syntetisk mellanprodukt och substrat för enzymstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-1,2-propandiol fungerar som ett organiskt lösningsmedel och spädningsmedel som används i farmaceutiska preparat. Det används också som en kiral syntetisk mellanprodukt och substrat för enzymstudier.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4254-15-3
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.10
MDL-nummer MFCD00004539
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1,2-propanediol, s-propane-1,2-diol, s-1,2-propanediol, 2s-propane-1,2-diol, s-propylene glycol, s-+-propylene glycol, s-+-1,2-dihydroxypropane, propylene glycol #, pgo
PubChem CID 439846
ChEBI CHEBI:29002
LEDER CC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1,2-Propanediol
Densitet 1.04
Kokpunkt 186°C to 188°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 1 g
Beilstein 1718871
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7855
Löslighetsinformation Miscible with water.
Optisk rotation +16° (Neat)
IUPAC-namn (2S)-propan-1,2-diol
Formel vikt 76.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.