Läs mer
(S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol, 96%, BLD Pharm™
Produktkod. 31074963
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31074963 25 g
31062015 10 g
31066529 250 mg
31069057 1 g
31062268 100 g
31072954 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31074963 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1270925g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
CAS 225920-05-8
Molekylformel C10H8F6O
MDL-nummer MFCD03093011
Kvantitet 25 g
LEDER C[C@H](O)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 258.16
Procent renhet 96%