Läs mer
(S)-(+)-1,3-butandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10440491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10440491 1 g Glasflaska 1g
10174650 5 g Glasflaska 5g
10147353 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10440491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217970010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24621-61-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24621-61-2
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00064278
InChI-nyckel PUPZLCDOIYMWBV-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-1,3-butanediol, s-butane-1,3-diol, 3s-butane-1,3-diol, s-1,3-butanediol, s-+-butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, 3s, bu2, 1,3-butanediol, s, pubchem6722
PubChem CID 446973
ChEBI CHEBI:52688
IUPAC-namn (3S)-butan-1,3-diol
LEDER CC(CCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1, 3-Butanediol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 109.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 121°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH2CH2OH
Brytningsindex 1.4385 to 1.4405
Kvantitet 1 g
Specifik rotation + 30.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.