Läs mer
(S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 99+%
Produktkod. 11353007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353007 1 g 1g
11363007 5 g 5g
11373007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11353007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16324.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82796-69-8 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Reatant i syntesen av (R)-atropisomeren, rivastigmintartrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Reatant i syntesen av (R)-atropisomeren, rivastigmintartrat.
Löslighet Lösligt i
vatten (10g/L).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82796-69-8
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.209
MDL-nummer MFCD00671656
InChI-nyckel CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-3-methoxyphenyl ethanamine, s-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-3-methoxyphenyl ethanamine, s-3-1-aminoethyl anisole, 1s-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, s---1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, chipros, ee, ksc496s2j, s-3-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020761
IUPAC-namn (lS)-1-(3-metoxifenyl)etanamin
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Smältpunkt 5°C
Densitet 1.023
Kokpunkt 66°C (0.38 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Brytningsindex 1.5335
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (10g/L).
Optisk rotation −27° (Neat)
Formel vikt 151.21
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.