Läs mer
(S)-1-(3-metoxifenyl)-N,N-dimetylethanamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine |
| CAS | 889443-69-0 |
| Molekylformel | C11 H17 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzenemethanamine, 3-methoxy-N,N,α-trimethyl-, (αS)-, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. F (EP), (αS)-3-Methoxy-N,N,α-trimethylbenzenemethanamine, (S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, [(1S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethyl]dimethylamine, (1S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, (S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)10-6-5-7-11(8-10)13-4/h5-9H,1-4H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C |
| IUPAC-namn | (1S)-1-(3-metoxifenyl)-N,N-dimetylethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.259 |
| Formel vikt | 179.131 |