Läs mer
(S)-1-(3-metoxifenyl)-N,N-dimetylethanamin, TRC
Produktkod. 30481039
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30481039 25 mg
1 options
Produktkod. 30481039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26219525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine
CAS 889443-69-0
Molekylformel C11 H17 N O
Kvantitet 25 mg
Synonym Benzenemethanamine, 3-methoxy-N,N,α-trimethyl-, (αS)-, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. F (EP), (αS)-3-Methoxy-N,N,α-trimethylbenzenemethanamine, (S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, [(1S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethyl]dimethylamine, (1S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, (S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)10-6-5-7-11(8-10)13-4/h5-9H,1-4H3/t9-/m0/s1
LEDER COc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
IUPAC-namn (1S)-1-(3-metoxifenyl)-N,N-dimetylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 179.259
Formel vikt 179.131