missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1,4-Benzodioxan-2-carboxypiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1,4-Benzodioxan-2-carboxypiperazine |
| CAS | 401941-54-6 |
| Molekylformel | C13H16N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [(2S)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl]-1-piperazinyl-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O3/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12/h1-4,12,14H,5-9H2/t12-/m0/s1 |
| LEDER | O=C([C@H]1OC2=CC=CC=C2OC1)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | (S)-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)(piperazin-1-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.28 |
| Formel vikt | 248.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?