Läs mer
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15459159
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459159 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15459159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20322.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethyl isocyanate
CAS 149552-52-3
Smältpunkt 30°C to 32°C
Kokpunkt 145°C to 147°C (7 mmHg)
Molekylformel C9H8BrNO
MDL-nummer MFCD05664122
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Moisture sensitive
Synonym s---1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, 1-bromo-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene, s-1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, s-1-bromo-4-1-isocyanatoethyl benzene, s---1-4-bromophenyl ethylisocyanate, 1-bromo-4-s-1-isocyanato-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-4-1s-1-isocyanatoethyl
InChI-nyckel AKVAGWOVWQDTAF-ZETCQYMHSA-N
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N=C=O
IUPAC-namn 1-bromo-4-[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 226.073
PubChem CID 7568842
Formel vikt 226.08
Procent renhet 97%