Läs mer
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, ChiPros, 99%, ee 98%
Produktkod. 11324516
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11324516
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20080.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 27298-97-1 | C8H11BrN | 201.09 g/mol
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine is utilized as an important raw material in organic synthesis. It also serves as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine is utilized as an important raw material in organic synthesis. It also serves as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals and agrochemicals.
Notes
Air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27298-97-1
Molekylformel C8H11BrN
Molekylvikt (g/mol) 201.09
MDL-nummer MFCD00066026
InChI-nyckel SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-O
Synonym s---1-4-bromophenyl ethylamine, s-1-4-bromophenyl ethanamine, s---4-bromo-alpha-phenylethylamine, s-1-4-bromophenyl ethylamine, 1s-1-4-bromophenyl ethanamine, s-1-4-bromophenyl-ethylamine, 1s-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, s---1-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzenemethanamine,4-bromo-a-methyl-, as, s-1-4-bromophenyl ethanamine-hcl
PubChem CID 852999
LEDER C[C@H]([NH3+])C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Smältpunkt -25°C (neat)
Densitet 1.371
Kokpunkt 140°C to 145°C (30 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Brytningsindex 1.567
Kvantitet 25 g
UN-nummer 2735
Beilstein 5729988
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn (1S)-1-(4-bromophenyl)ethanamine
Formel vikt 200.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.