Läs mer
(S)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl isocyanate, tech. 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15420877
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420877 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15420877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20227.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-72-6
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.536
Molekylformel C9H8ClNO
MDL-nummer MFCD05664072
UN-nummer UN2206
Synonym s---1-4-chlorophenyl ethyl isocyanate, 1-chloro-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene
InChI-nyckel MDGZWQDRYKKTOB-ZETCQYMHSA-N
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N=C=O
IUPAC-namn 1-chloro-4-[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 181.619
PubChem CID 7018261
Formel vikt 181.62
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk