Läs mer
(S)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| CAS | 439858-21-6 |
| Molekylformel | C17H19ClN2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (+)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (S)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m0/s1 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)[C@@H](N2CCNCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-[(S)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.8 |
| Formel vikt | 286.1237 |