Läs mer
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15452182 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452182 250 mg 250mg
15442182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452182 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456812500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 93643-24-4
Molekylformel C7H14N2
Molekylvikt (g/mol) 126.20
MDL-nummer MFCD03787926
InChI-nyckel FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonym s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
PubChem CID 781249
IUPAC-namn (8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
LEDER C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Flampunkt 89°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3)
Specifik rotation + 5.88
Formel vikt 126.2
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.