Läs mer
(S)-1,4-diazabicyklo[4.3.0]nonan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498917
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498917 1 g 1g
15408927 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52295.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 93643-24-4 | C7H14N2 | 126.20 g/mol
(S)-1,4-Diazabicyklo[4.3.0]nonan används som stationära faser för separation av enantiomera blandningar av produkter. Det används också som katalysatorer för enantioselektiv syntes av olika organiska föreningar och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-1,4-Diazabicyklo[4.3.0]nonan används som stationära faser för separation av enantiomera blandningar av produkter. Det används också som katalysatorer för enantioselektiv syntes av olika organiska föreningar och läkemedel.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93643-24-4
Molekylformel C7H14N2
Molekylvikt (g/mol) 126.20
MDL-nummer MFCD03787926
InChI-nyckel FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonym s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
PubChem CID 781249
LEDER C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3267
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (8aR)-oktahydropyrrolo[l,2-a]pyrazin
Formel vikt 126.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.