Läs mer
(S)-(-)-1-(4-fluorfenyl)etylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479139
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479139 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15479139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20231.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 745783-74-8 | C9H8FNO | 165.167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-74-8
Molekylformel C9H8FNO
Brytningsindex 1.498
MDL-nummer MFCD05664076
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Känslighet Känslig för fukt
Synonym s---1-4-fluorophenyl ethyl isocyanate, 1-fluoro-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-1s-1-isocyanatoethyl-9ci
InChI-nyckel MUHCZVYPBWOTTJ-ZETCQYMHSA-N
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)F)N=C=O
IUPAC-namn 1-fluor-4-[(lS)-1-isocyanatoetyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 165.167
PubChem CID 7018264
Formel vikt 165.17
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.