Läs mer
(S)-(-)-1-(4-Fluorfenyl)etylamin, ChiPros 99%, ee 99%
Produktkod. 11369665
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369665 1 g 1g
11379665 5 g 5g
11389665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19121.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 66399-30-2 | C8H10FN | 139,173 g/mol
(S)-(-)-1-(4-fluorfenyl)etylamin används i organisk syntes. Den fungerar som en ligand och bildar ett koordinationskomplex, diacetat-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorfenyl)etylamin-N]palladium(II) genom att reagera med palladium(II)acetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-1-(4-fluorfenyl)etylamin används i organisk syntes. Den fungerar som en ligand och bildar ett koordinationskomplex, diacetat-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorfenyl)etylamin-N]palladium(II) genom att reagera med palladium(II)acetat.
Löslighet
Blandbar med dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66399-30-2
Molekylformel C8H10FN
Molekylvikt (g/mol) 139.173
MDL-nummer MFCD03092999
InChI-nyckel QGCLEUGNYRXBMZ-LURJTMIESA-N
Synonym s-1-4-fluorophenyl ethylamine, s-1-4-fluorophenyl ethanamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethanamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethylamine, s-1-4-fluoro-phenyl-ethylamine, s---1-4-fluorophenyl ethylamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethan-1-amine, pubchem15218, 5-1-4-fluorophenyl ethanamine, s-4-fluoro-, a-methylbenzylamine
PubChem CID 2779063
IUPAC-namn (lS)-1-(4-fluorfenyl)etanamin
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Smältpunkt -30 °C
Densitet 1.03
Kokpunkt 76 °C (22 mmHg)
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 6791614
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med dimetylsulfoxid.
Optisk rotation −33° (Snyggt)
Formel vikt 139.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.