Läs mer
(S)-(-)-1-(4-metoxifenyl)etylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439149
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439149 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15439149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20240.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 745783-83-9 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-83-9
Molekylformel C10H11NO2
Brytningsindex 1.518
MDL-nummer MFCD05664085
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Känslighet Känslig för fukt
Synonym s---1-4-methoxyphenyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxybenzene, s-1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s---1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s ?-?-? ?-?1-? 4-?methoxyphenyl ?ethyl isocyanat, benzene, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxy-9ci, s---1-3-methoxyphenyl ethyl isocyanate
InChI-nyckel WTNKKJUXEYSETC-QMMMGPOBSA-N
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N=C=O
IUPAC-namn 1-[(lS)-1-isocyanatoetyl]-4-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 177.203
PubChem CID 7018272
Formel vikt 177.2
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.