Läs mer
(S)-(-)-1-(4-Metylfenyl)etylamin, ChiPros 98 %, ee 99+%
Produktkod. 11309105
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309105 1 g 1g
11319105 5 g 5g
11329105 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309105 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16329.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27298-98-2 | C9H13N | 135,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27298-98-2
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00145246
InChI-nyckel UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-p-tolyl ethanamine, s---1-p-tolyl ethylamine, s---4-1-aminoethyl toluene, s-1-p-tolyl ethylamine, 1s-1-4-methylphenyl ethan-1-amine, 1s-1-p-tolyl ethanamine, 1s-1-4-methylphenyl ethanamine, s-1-p-tolylethanamine, 1-4-methylphenyl ethanamine #, s-1-4-methylphenyl ethylamine
PubChem CID 7015759
LEDER CC(N)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine
Smältpunkt <-20°C
Densitet 0.94
Kokpunkt 204°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Brytningsindex 1.5215
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2422644
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)etan-1-amin
Formel vikt 135.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.