missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 132873-57-5 |
| Molekylformel | C8H10N2O2.HCl |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (1S)-1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-amine Hydrochloride, (S)-(-)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine Hydrochloride, (S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine Hydrochloride, 1-(S)-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, [(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethyl]amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| LEDER | C[C@H](N)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1.Cl |
| IUPAC-namn | (S)-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.63 |
| Formel vikt | 202.0509 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?