Läs mer
(S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid |
| CAS | 86069-86-5 |
| Molekylformel | C21H21NO4 |
| MDL-nummer | MFCD00235898 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(O)[C@H]1N(C(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)=O)CCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.40 |
| Procent renhet | 98% |