missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine |
| CAS | 59983-39-0 |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Methoxymethyl)-1-pyrrolidinamine, (S)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine, SAMP, [(2S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-9-5-6-3-2-4-8(6)7/h6H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1 |
| LEDER | COC[C@@H]1CCCN1N |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.188 |
| Formel vikt | 130.111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?