Läs mer
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98+%
Produktkod. 10510014 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10510014 25 g Glasflaska 25g
10022930 1 g Glasflaska 1g
10500014 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10510014 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218980250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2799-17-9 | C3H9NO | 75,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2799-17-9
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00064429
InChI-nyckel HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
PubChem CID 7311736
IUPAC-namn 1-aminopropan-2-ol
LEDER CC(O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 19 °C till 21 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9540g/mL, 0.954
Kokpunkt 160 °C
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH2NH2
Brytningsindex 1,4465 till 1,4495
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, IV, 1665
Specifikt rotationsförhållande +18,00 (20,00 °C c=1,8,H2O)
Specifik rotation +18
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 75.11
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.