Läs mer
(S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol Hydrochloride |
| CAS | 34839-13-9 |
| Molekylformel | C3 H8 Cl N O . Cl H |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (-)-1-Amino-3-chloro- 2-propanol Hydrochloride, (2S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol Hydrochloride, CL 88236 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8ClNO.ClH/c4-1-3(6)2-5;/h3,6H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.NC[C@H](O)CCl |
| IUPAC-namn | (2S)-1-amino-3-chloro-propan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.016 |
| Formel vikt | 145.0061 |