missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-1-aminoindan, TRC

Produktkod. 30314793
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314793 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30314793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA611716250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-1-Aminoindane
CAS 61341-86-4
Molekylformel C9 H11 N
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, (1S)-, 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, (S)-, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, ((1S)-Indan-1-yl)amine, (+)-1-Aminoindan, (1S)-1-Aminoindane, (1S)-2,3-Dihydro-1H-1-indenamine, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, (S)-(+)-1-Aminoindan, (S)-(+)-1-Aminoindane, (S)-(+)-Indan-1-ylamine, (S)-1-Aminoindan, (S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (S)-2,3-Dihydroinden-1-amine, 1(S)-Aminoindane, [(S)-Indan-1-yl]amine
InChI formel InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
LEDER N[C@H]1CCc2ccccc12
IUPAC-namn (1S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 133.19
Formel vikt 133.0891
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.