Läs mer
(S)-1-Benzyl-3-piperidinol, Mikromol
Produktkod. 30459475
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30459475 100 mg
1 options
Produktkod. 30459475 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3746.200100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-1-Benzyl-3-piperidinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-Benzyl-3-piperidinol
CAS 91599-79-0
Analyt- eller komponentnamn (S)-1-Benzyl-3-piperidinol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, (3S)-, 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, (S)-, (3S)-1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, (S)-1-Benzylpiperidin-3-ol
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER O[C@H]1CCCN(Cc2ccccc2)C1
IUPAC-namn (3S)-1-benzylpiperidin-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 191.2695
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 191.131 g/mol