Läs mer
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol, 96%
Produktkod. 15446998
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446998 1 g 1g
15456998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60523.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85483-97-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85483-97-2
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD07367008
InChI-nyckel KJBPYIUAQLPHJG-VIFPVBQESA-N
Synonym s-+-1-benzyloxy-2-propanol, s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2s-1-benzyloxypropan-2-ol, 2s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2-propanol, 1-phenylmethoxy-, 2s, 2-propanol,1-phenylmethoxy-, 2s, s-1-o-benzylpropylene glycol, s-1-benzyloxy-2-hydroxypropane, 2s-1-benzyloxy-2-propanol, +-s-1-benzyloxy-2-propanol
PubChem CID 13197475
IUPAC-namn (2S)-l-fenylmetoxipropan-2-ol
LEDER CC(COCC1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Densitet 1.044
Flampunkt 108°C (226°F)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +14° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 166.22
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.