missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-yl acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-yl acetate |
| CAS | 1235828-02-0 |
| Molekylformel | C30H48O5Si2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O5Si2/c1-23(31)33-26(22-32-21-24-15-13-12-14-16-24)19-25-17-18-27(34-36(8,9)29(2,3)4)28(20-25)35-37(10,11)30(5,6)7/h12-18,20,26H,19,21-22H2,1-11H3/t26-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H](COCc1ccccc1)Cc2ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c2 |
| IUPAC-namn | [(2S)-1-[3,4-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]-3-phenylmethoxypropan-2-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 544.87 |
| Formel vikt | 544.304 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?