Läs mer
(S)-1-Beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimetylaminopropan, TRC
Produktkod. 30408771
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30408771 1 g
1 options
Produktkod. 30408771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9618251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
CAS 132335-44-5
Molekylformel C9 H15 N O S
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (αS)-, 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (S)-, (αS)-α-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thiophenemethanol, (1S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine, (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-N,N-Dimethyl-3-(2-thienyl)-3-hydroxypropanamine, (S)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)-1-propylamine
InChI formel InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9/h3-4,7-8,11H,5-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1
LEDER CN(C)CC[C@H](O)c1cccs1
IUPAC-namn (1S)-3-(dimetylamino)-1-tiofen-2-ylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 185.29
Formel vikt 185.0874