Läs mer
(S)-1-Beta-Hydroxy-1-(2-tienyl)-3-metylaminopropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 171.0718 |