Läs mer
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 95 %
Produktkod. 11305535
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11305535 5 g 5g
11395525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19696.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186,26 g/mol
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin används specifikt för att skydda amin i fastfassyntesen av peptider. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin används specifikt för att skydda amin i fastfassyntesen av peptider. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anmärkningar
Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147081-44-5
Molekylformel C9H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.26
MDL-nummer MFCD03419271
InChI-nyckel CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Densitet 1.02
Kokpunkt 115 °C (4 mmHg)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.4715
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 8312125
Känslighet Luftkänslig
Optisk rotation −3° (Snyggt)
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidin-1-karboxylat
Formel vikt 186.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.