Läs mer
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, 97 %
Produktkod. 15429507
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15429507 1 g 1g
15439507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52771.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 143900-44-1 | C10H19NO3 | 201,27 g/mol
(S)-1-Boc-3-hydroxipiperidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-1-Boc-3-hydroxipiperidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143900-44-1
Molekylformel C10H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 201.27
MDL-nummer MFCD04115307
InChI-nyckel UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
PubChem CID 1514399
IUPAC-namn tert-butyl-3-hydroxipiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Smältpunkt 46 °C till 50 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Optisk rotation +23° (c=5 i metanol)
Formel vikt 201.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.