Läs mer
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, TRC
Produktkod. 30012887
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30012887 1 g
1 options
Produktkod. 30012887 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6566501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
CAS 143900-44-1
Molekylformel C10H19NO3
Kvantitet 1 g
Synonym (3S)-3-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, (S)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (S)-N-Boc-3-hydroxypiperidine, (S)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-(3S)-3-hydroxypiperidine, tert-Butyl (S)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, (S)-N-Boc-3-hydroxypiperidine;
InChI formel InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-3-hydroxypiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 201.26
Formel vikt 201.1365