Läs mer
(S)-1-BOC-3-methylpiperazine, 98%, ACROS Organics™
Product Code. 10789228 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10789228 5 g Glass bottle 5g
10165947 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10789228 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 429700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 147081-29-6
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD02683204
InChI-nyckel FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 7023035
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-3-methylpiperazine-1-carboxylate
LEDER CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-1-BOC-3-Methylpiperazine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45.0°C to 48.5°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Specifik rotation −23° to −27° (20°C, 589nm) (c=2.5, MeOH)
Formel vikt 200.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-1-Boc-3-methylpiperazine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.