Läs mer
(S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidin-2-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15443556
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443556 1 g 1g
15453556 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57617.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 198646-60-5 | Molekylformel: C11H17NO5 | Molekylvikt: 243,259 g/mol
Det är ett fint kemiskt och syntetiskt mellanmaterial.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det är ett fint kemiskt och syntetiskt mellanmaterial.
Löslighet
Löslig (12 g/L) (25 °C)
Anteckningar
Förvara på en sval, ventilerad plats. Undvik starka oxiderande material. Hygroskopiskt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198646-60-5
Molekylformel C11H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 243.259
MDL-nummer MFCD03094867
InChI-nyckel GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-boc-4-oxopipecolic acid, s---1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylicacid, 2s-4-oxo-1,2-piperidinedicarboxylic acid 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s-n-boc-4-oxopipecolic acid, r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 10857681
IUPAC-namn (2S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-4-oxopiperidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 121 °C till 126 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig (12g/L) (25 °C)
Optisk rotation −22° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 243.26
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.