Läs mer
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol, 97%
Produktkod. 15459597
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459597 5 g 5g
15469597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52826.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167938-56-9 | C8H17NO3 | 175.228 g/mol
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167938-56-9
Molekylformel C8H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.228
MDL-nummer MFCD04974340
InChI-nyckel YNJCFDAODGKHAV-LURJTMIESA-N
Synonym n-boc-s-1-amino-2-propanol, s-tert-butyl 2-hydroxypropyl carbamate, s-1-boc-amino-2-propanol, tert-butyl n-2s-2-hydroxypropyl carbamate, tert-butyl 2s-2-hydroxypropyl carbamate, s-2-hydroxy-propyl-carbamic acid t-butyl ester, s-2-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, s-2-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11789722
IUPAC-namn tert-butyl-N-[(2S)-2-hydroxipropyl]karbamat
LEDER CC(CNC(=O)OC(C)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 175.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.