Läs mer
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, 97%, stab. with potassium carbonate
Produktkod. 11456140
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456140 5 g 5g
11466140 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27078.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 534-00-9 | C5H11Br | 151.05 g/mol
(S)-(+)-1-Brom-2-metylbutan, används för syntes av kirala nematiska flytande kristaller och optiskt aktiva Grignard-reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-1-Brom-2-metylbutan, används för syntes av kirala nematiska flytande kristaller och optiskt aktiva Grignard-reagens.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel, starka baser. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-00-9
Molekylformel C5H11Br
Molekylvikt (g/mol) 151.05
MDL-nummer MFCD00078662
InChI-nyckel XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s
PubChem CID 5464167
IUPAC-namn (2S)-l-brom-2-metylbutan
LEDER CC[C@H](C)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Namnnotering stabilized with potassium carbonate
Densitet 1.223
Kokpunkt 121°C to 122°C
Flampunkt 22°C (79°F)
Brytningsindex 1.4455
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1718815
Känslighet Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,601
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +4.5° (Neat)
Formel vikt 151.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.