Läs mer
(S)-(+)-1-Brom-2-metylbutan, 97%, stick. med kaliumkarbonat
Beskrivning
(S)-(+)-1-Brom-2-metylbutan, används för syntes av kirala nematiska flytande kristaller och optiskt aktiva Grignard-reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(+)-1-Brom-2-metylbutan, används för syntes av kirala nematiska flytande kristaller och optiskt aktiva Grignard-reagens.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel, starka baser. Ljuskänslig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane |
| Namnnotering | stabiliserat med kaliumkarbonat |
| Densitet | 1.223 |
| Kokpunkt | 121 °C till 122 °C |
| Flampunkt | 22 °C (79 °F) |
| Brytningsindex | 1.4455 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1718815 |
| Känslighet | Ljuskänslig; Kan bilda en utfällning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.