Läs mer
(S)-1-Cyclopropylethylamine, ChiPros™, 98%, ee 98+%
Produktkod. 11491740
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491740 1 g 1g
11401750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27499.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 195604-39-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
(S)-1-cyklopropyletylamin fungerar som en kiral och organisk byggsten i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-1-cyklopropyletylamin fungerar som en kiral och organisk byggsten i organisk syntes.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 195604-39-8
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD08064289
InChI-nyckel IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
PubChem CID 7363995
IUPAC-namn (IS)-1-cyklopropyletanamin
LEDER CC(C1CC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-Cyclopropylethylamine
Smältpunkt -68°C
Densitet 0.799
Kokpunkt 95°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 98 %
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Känslighet Air Sensitive
Synonym s-1-cyclopropylethylamine, s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethan-1-amine, 1 s-1-cyclopropylethanamine, n-s-1-cyclopropyl-ethyl-amine, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, cyclopropanemethanamine,a-methyl-, as, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, ee 98+%, s-1-cyclopropylethylamine, chipros r , produced by basf
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 85.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.