Läs mer
(S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane, TRC
Produktkod. 30405001
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30405001 2.5 g 2.5g
30393857 5 g -
30393420 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7087552.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29394-58-9
Molekylformel C5 H11 I
Molekylvikt (g/mol) 198.045
Synonym (S)-1-Iodo-2-methyl-butane, (2S)-1-Iodo-2-methylbutane, (S)-1-Iodo-2-methylbutane, (S)-2-Methylbutyl Iodide
IUPAC-namn (2S)-1-iodo-2-methylbutane
LEDER CC[C@H](C)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H11I/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Formel vikt 197.991