Läs mer
(S)-(+)-1-Metyl-3-hydroxipyrrolidin, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11385525
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385525 250 mg 250mg
11375525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19695.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104641-59-0
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD03788748
InChI-nyckel FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-methyl-3-pyrrolidinol, 3s-1-methylpyrrolidin-3-ol, s-1-methyl-3-pyrrolidinol, s-1-methylpyrrolidin-3-ol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3s, s-+-3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, s-+-1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-3-pyrrolidinol, +, s-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
PubChem CID 643504
IUPAC-namn (3S)-l-metylpyrrolidin-3-ol
LEDER CN1CCC(O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Densitet 0.92
Kokpunkt 103 °C till 106 °C (35 mmHg)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4349394
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Formel vikt 101.15
Procent renhet 98%