Läs mer
(S)-(+)-1-Methyl-3-phenylpropylamine, 98%
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-1-Methyl-3-phenylpropylamine |
| Namnnotering | 98% |
| CAS | 4187-57-9 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.9360g/mL, 0.936 |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- (S)-(+)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .