Läs mer
(S)-1-Methylnicotinium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-Methylnicotinium Iodide |
| CAS | 21446-46-8 |
| Molekylformel | C11 H17 N2 . I |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-methylnicotinium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N2.HI/c1-12-7-3-5-10(9-12)11-6-4-8-13(11)2;/h3,5,7,9,11H,4,6,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11-;/m0./s1 |
| LEDER | [I-].CN1CCC[C@H]1c2ccc[n+](C)c2 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.17 |
| Formel vikt | 304.0436 |