Läs mer
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047373
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379585 250 mg 250mg
11369585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19046.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
It is a key intermediate for the synthesis of prostaglandins. It is used in the synthesis of (R)-3-aminooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a key intermediate for the synthesis of prostaglandins. It is used in the synthesis of (R)-3-aminooctanoic acid.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep ignition sources away.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32556-71-1
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00191475
InChI-nyckel VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-1-octyn-3-ol, s---1-octyn-3-ol, s-3-hydroxy-1-octyne, 1-octyn-3-ol, 3s, 3s-1-octyn-3-ol, unii-d8ho63xx92, 3s-oct-1-yn-3-ol, 3s-hydroxy-1-octyne, --1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, s
PubChem CID 2734534
IUPAC-namn (3S)-oct-1-yn-3-ol
LEDER CCCCCC(C#C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-Octyn-3-ol
Densitet 0.866
Kokpunkt 100°C (20 mmHg)
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2037703
Optisk rotation −9.9° (Neat)
Formel vikt 126.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.