Läs mer
S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15455265
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455265 25 g 25g
15435265 1 g 1g
15445265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455265 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54277.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 212333-72-7
Molekylformel C10H16F6N3OPS
Molekylvikt (g/mol) 371.282
MDL-nummer MFCD05865266
InChI-nyckel UCOGEMMJHLHOAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hott, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate, hott n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, ambotzrl-1156, acmc-209fij, ksc911c8f, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuron, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronhexafluorophosphate, n,n,n,n-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate
PubChem CID 10571248
IUPAC-namn [dimethylamino-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanylmethylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
LEDER CN(C)C(=[N+](C)C)SC1=CC=CC=[N+]1[O-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium hexafluorophosphate
Smältpunkt 120°C to 125°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 371.28
Procent renhet ≥98%